Merck
ENA375227954
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 227,00
250 MG
€ 305,00
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 571,50
2.5 G
€ 884,80
5 G
€ 1.407,40
10 G
€ 2.452,60
Lieferanten-SKU: EN300-115706-100MG
€ 227,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 227,00
250 MG
€ 305,00
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 571,50
2.5 G
€ 884,80
5 G
€ 1.407,40
10 G
€ 2.452,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-115706-100MG
€ 227,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(2)5-3-8(4-6-10)7-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
HIQKOCLKQSNITC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)