Wichtige Dokumente
ENA375227895
Enamine
(1-ethylpiperidin-2-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-114396-100MG
€ 69,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-114396-100MG
€ 69,70
Iupac Name
(1-ethyl-2-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChIKey
QDCVURQLJNIQBY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)