Merck
ENA375227344
Enamine
2-(ethylsulfanyl)propanimidamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)-1-propene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2S.ClH/c1-3-8-4(2)5(6)7;/h3,6-7H2,1-2H3;1H
InChIKey
SQYIXYOMXSAKQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114445
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114445
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)