Wichtige Dokumente
ENA372574051
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-114302-100MG
€ 344,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-114302-100MG
€ 344,00
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-one
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8H,1,3,9H2
InChIKey
KYGSYTRHCDNSGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)