Merck
ENA372574027
Enamine
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-114266-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-114266-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-4-9-6(10)7(2,3)5-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
SDYOQWNQOQNURG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)