Wichtige Dokumente
ENA372573908
Enamine
5-[3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl]pyridin-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-113887-100MG
€ 388,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-113887-100MG
€ 388,20
Iupac Name
5-[3-(dimethylamino)-1-pyrrolidinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-14(2)10-5-6-15(8-10)9-3-4-11(12)13-7-9/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3,(H2,12,13)
InChIKey
MUZKJZJKWSWAGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113887
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)