Merck
ENA372573552
Enamine
7-(7-aminoheptanamido)heptanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
Lieferanten-SKU: EN300-113254-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 474,00
250 MG
€ 657,30
500 MG
€ 1.009,60
1 G
€ 1.281,30
2.5 G
€ 2.470,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.85
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-113254-100MG
€ 474,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(7-aminoheptanamido)heptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H28N2O3.ClH/c15-11-7-3-1-5-9-13(17)16-12-8-4-2-6-10-14(18)19;/h1-12,15H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
InChIKey
OWVBGHPTFAZJLB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113254
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113254
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)