Wichtige Dokumente
ENA372573283
Enamine
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]propane-1,3-diol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-112681-100MG
€ 376,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-112681-100MG
€ 376,50
Iupac Name
2-methyl-2-[(methylamino)methyl]-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(4-8,5-9)3-7-2/h7-9H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
JPDWOAOVCHLDTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112681
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)