Merck
ENA372573226
Enamine
4-methanesulfonylbutan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
Lieferanten-SKU: EN300-112519-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 418,10
250 MG
€ 578,00
500 MG
€ 886,10
1 G
€ 1.122,70
2.5 G
€ 2.158,80
5 G
€ 3.171,50
10 G
€ 4.682,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-112519-100MG
€ 418,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H12O3S/c1-9(7,8)5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
YUSVCVRGEYRMCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)