Merck
ENA372573184
Enamine
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 302,40
500 MG
€ 450,60
1 G
€ 565,00
2.5 G
€ 1.150,00
5 G
€ 2.125,00
10 G
€ 4.075,00
Lieferanten-SKU: EN300-102253-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 302,40
500 MG
€ 450,60
1 G
€ 565,00
2.5 G
€ 1.150,00
5 G
€ 2.125,00
10 G
€ 4.075,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-102253-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
131-133
Iupac Name
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-3-5(9)7(10)6(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
YUABVKAESFPLEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
Melting Point
131-133
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)