Wichtige Dokumente
ENA372572641
Enamine
9-chloro-7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-109274-100MG
€ 376,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-109274-100MG
€ 376,50
Iupac Name
9-chloro-7-methyl-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-7-5-8-10(13)3-2-4-14-11(8)9(12)6-7/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
AYDXGPRZKFWHFC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)