Wichtige Dokumente
ENA372572425
Enamine
6,6-dimethoxy-2-azaspiro[3.3]heptane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-107544-100MG
€ 455,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-107544-100MG
€ 455,80
Iupac Name
6,6-dimethoxy-2-azaspiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-10-8(11-2)3-7(4-8)5-9-6-7/h9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
ZPYMJVKELDTLOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107544
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)