Wichtige Dokumente
ENA371464058
Enamine
1-(5-chloro-2-methoxybenzenesulfonyl)piperazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-110645-100MG
€ 171,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-110645-100MG
€ 171,10
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-17-10-3-2-9(12)8-11(10)18(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3
InChIKey
AROSEUNOEYMHLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110645
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)