Merck
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 202,30
250 MG
€ 268,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 497,40
2.5 G
€ 927,70
5 G
€ 1.350,20
10 G
€ 1.982,00
Lieferanten-SKU: EN300-110319-100MG
€ 202,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 202,30
250 MG
€ 268,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 497,40
2.5 G
€ 927,70
5 G
€ 1.350,20
10 G
€ 1.982,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-110319-100MG
€ 202,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
InChIKey
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)