Wichtige Dokumente
ENA371463144
Enamine
[5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazol-2-yl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-108574-100MG
€ 406,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-108574-100MG
€ 406,40
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazol-2-yl]methanol
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2/c10-9(11,12)5-1-2-7-6(3-5)13-8(4-14)15-7/h1-3,14H,4H2
InChIKey
ACWKKCNXWQTLFP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108574
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)