Wichtige Dokumente
ENA371178207
Enamine
N2-(4-chlorophenyl)pyridine-2,3-diamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-108349-100MG
€ 332,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-108349-100MG
€ 332,30
Iupac Name
N~2~-(4-chlorophenyl)-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C11H10ClN3/c12-8-3-5-9(6-4-8)15-11-10(13)2-1-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15)
InChIKey
BVPIXCUHSLXOOR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108349
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)