Merck
ENA371177890
Enamine
5-ethyl-4-methylfuran-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
Lieferanten-SKU: EN300-107510-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-107510-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethyl-4-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-3-6-5(2)4-7(11-6)8(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
QMMRLBCDHHWYAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107510
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107510
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)