Merck
ENA371177590
Enamine
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-106658-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-106658-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-dimethylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C9H12S/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
InChIKey
ZELNMWPKGYYFIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106658
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)