Wichtige Dokumente
ENA370563138
Enamine
1-[4-(2-aminoethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-105175-100MG
€ 418,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-105175-100MG
€ 418,10
Iupac Name
2-(1-acetyl-4-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(12)11-6-3-9(2-5-10)4-7-11/h9H,2-7,10H2,1H3
InChIKey
KCVCXSGVHBGIHR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105175
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)