Merck
ENA370563100
Enamine
3-amino-4-(propan-2-yloxy)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-amino-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
YIAGHMRDAHWMKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105082