Merck
ENA370562913
Enamine
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
Lieferanten-SKU: EN300-104363-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-104363-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{4-fluoro-2-[(methylsulfanyl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C9H12FNS/c1-12-6-8-4-9(10)3-2-7(8)5-11/h2-4H,5-6,11H2,1H3
InChIKey
QSTKSEDSGKJDSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)