Merck
ENA369383537
Enamine
octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazine-1,3-dione hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-99631-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-99631-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
223-224
Iupac Name
tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,3(2H,5H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c10-5-4-3-7-1-2-9(4)6(11)8-5;/h7,10H,1-3H2,(H,8,11);1H
InChIKey
QQBVRZVRBCYESY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Melting Point
223-224
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99631
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)