Merck
ENA369383515
Enamine
tert-butyl 2-acetylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-acetyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)10-7-5-6-8-13(10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
CKHYGWMWQKVMQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99445
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99445
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)