Wichtige Dokumente
ENA369383232
Enamine
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-68569-100MG
€ 193,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-68569-100MG
€ 193,20
Iupac Name
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O/c5-4(6)1-3(4)2-7/h3,7H,1-2H2
InChIKey
KRHRPJKHUHTSDK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)