Wichtige Dokumente
ENA369382745
Enamine
1-[4-(4-methylpyrrolidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-94503-100MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-94503-100MG
€ 423,30
Iupac Name
1-acetyl-4-(4-methyl-3-pyrrolidinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c1-9-7-12-8-11(9)14-5-3-13(4-6-14)10(2)15/h9,11-12H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
FTMOFYFZOVXAFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94503
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)