Merck
ENA369382593
Enamine
1-{[4-(chloromethyl)phenyl]sulfanyl}-N,N-dimethylformamide
Größe auswählen
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
Lieferanten-SKU: EN300-102592-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 357,00
250 MG
€ 490,90
500 MG
€ 748,30
1 G
€ 945,90
2.5 G
€ 1.813,00
5 G
€ 2.658,00
10 G
€ 3.920,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-102592-100MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
S-[4-(chloromethyl)phenyl] dimethylthiocarbamate
Inchi Code
1S/C10H12ClNOS/c1-12(2)10(13)14-9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
VUDFIGWPCWSQHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102592
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)