Wichtige Dokumente
ENA369381715
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-100077-100MG
€ 116,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-100077-100MG
€ 116,50
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-6-9-7-4-3-5-8(9)10/h1H,3-7H2
InChIKey
CKLYEKVPUJOEPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)