Wichtige Dokumente
ENA360887375
Enamine
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-98942-100MG
€ 376,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-98942-100MG
€ 376,50
Iupac Name
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-14-16-12-9-11(6-7-13(12)17-14)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8H2,(H2,15,16)
InChIKey
GZWPJMUINIVRSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)