Merck
ENA360887367
Enamine
2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 347,90
250 MG
€ 476,60
500 MG
€ 724,90
1 G
€ 917,30
2.5 G
€ 1.878,00
5 G
€ 3.665,50
10 G
€ 7.111,80
Lieferanten-SKU: EN300-98928-100MG
€ 347,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 347,90
250 MG
€ 476,60
500 MG
€ 724,90
1 G
€ 917,30
2.5 G
€ 1.878,00
5 G
€ 3.665,50
10 G
€ 7.111,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-98928-100MG
€ 347,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-7-6-9(2,3)5-4-8(7)10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
VIBRIVSJBYFUNF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Flash Point
66
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98928
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)