Wichtige Dokumente
ENA360887195
Enamine
6-(4-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-98222-100MG
€ 203,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-98222-100MG
€ 203,60
Iupac Name
6-(4-phenyl-1-piperazinyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H16N4/c17-12-14-6-7-16(18-13-14)20-10-8-19(9-11-20)15-4-2-1-3-5-15/h1-7,13H,8-11H2
InChIKey
GKNMFMFFNXWZJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)