Wichtige Dokumente
ENA360886794
Enamine
2-{[(3-cyanophenyl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-97506-100MG
€ 468,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-97506-100MG
€ 468,80
Iupac Name
[(3-cyanobenzyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.ClH/c11-5-8-2-1-3-9(4-8)6-12-7-10(13)14;/h1-4,12H,6-7H2,(H,13,14);1H
InChIKey
LTFDOVBYPGOBNP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97506
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)