Merck
ENA358813204
Enamine
3-cyclohexylbutan-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
Lieferanten-SKU: EN300-97277-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
5 G
€ 2.708,70
10 G
€ 3.995,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-97277-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclohexyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-8(9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
VRXQVTPKEMOWID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97277
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)