Merck
ENA346975033
Enamine
2-{[4-(ethanesulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
Lieferanten-SKU: EN300-95647-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.41
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-95647-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[4-(ethylsulfonyl)phenyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4S2/c1-2-21(18,19)12-9-7-11(8-10-12)20-14-6-4-3-5-13(14)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
YTHRMBWUTZGQQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95647
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95647
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)