Merck
ENA346974970
Enamine
2-chloro-N-methyl-N-phenylpyridine-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-N-phenylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O/c1-16(11-5-3-2-4-6-11)13(17)10-7-8-15-12(14)9-10/h2-9H,1H3
InChIKey
KODDOLFSXIQFSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95465
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95465
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)