Merck
ENA346974780
Enamine
[(thiophen-2-yl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 262,10
250 MG
€ 357,00
500 MG
€ 609,20
1 G
€ 769,10
2.5 G
€ 1.464,60
5 G
€ 2.144,50
Lieferanten-SKU: EN300-96727-100MG
€ 262,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 262,10
250 MG
€ 357,00
500 MG
€ 609,20
1 G
€ 769,10
2.5 G
€ 1.464,60
5 G
€ 2.144,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-96727-100MG
€ 262,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-thienylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3NS.ClH/c8-7(9,10)5-11-4-6-2-1-3-12-6;/h1-3,11H,4-5H2;1H
InChIKey
BAFHZUKGFHQQAX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)