Wichtige Dokumente
ENA346974772
Enamine
3-ethoxy-4-methylpentan-1-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-96638-100MG
€ 423,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-96638-100MG
€ 423,30
Iupac Name
3-ethoxy-4-methyl-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C8H19NO/c1-4-10-8(5-6-9)7(2)3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
InChIKey
ABGOVGHCPXGROD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96638
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)