Merck
ENA346974748
Enamine
2-amino-2-cyclohexylethan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 346,60
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 734,00
5 G
€ 1.235,80
10 G
€ 1.793,50
Lieferanten-SKU: EN300-96384-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 178,90
250 MG
€ 237,40
500 MG
€ 346,60
1 G
€ 432,40
2.5 G
€ 734,00
5 G
€ 1.235,80
10 G
€ 1.793,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-96384-100MG
€ 178,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-cyclohexylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H
InChIKey
PENLKJMHKAXHJP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)