Wichtige Dokumente
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-94853-100MG
€ 448,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-94853-100MG
€ 448,00
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
InChIKey
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)