Merck
ENA341296982
Enamine
ethyl 2-(4-bromobenzenesulfonyl)acetate
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
Lieferanten-SKU: EN300-94433-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-94433-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
49-50
Iupac Name
ethyl [(4-bromophenyl)sulfonyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-2-15-10(12)7-16(13,14)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
BHWNAYXWMDZNMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Melting Point
49-50
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)