Merck
ENA341296631
Enamine
3-isothiocyanato-2,3-dihydro-1lambda6-thiophene-1,1-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-isothiocyanato-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H5NO2S2/c7-10(8)2-1-5(3-10)6-4-9/h1-2,5H,3H2
InChIKey
FDGVAEUKGZDPCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93920
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)