Merck
ENA341296545
Enamine
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Größe auswählen
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
Lieferanten-SKU: EN300-93735-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 199,70
250 MG
€ 264,70
500 MG
€ 455,80
1 G
€ 592,30
2.5 G
€ 1.117,50
5 G
€ 1.631,00
10 G
€ 2.396,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-93735-100MG
€ 199,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
QETAUIVXAOCKML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)