Merck
ENA341295491
Enamine
4-methoxy-3-[(thiomorpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde
Größe auswählen
100 MG
€ 212,70
250 MG
€ 285,50
Lieferanten-SKU: EN300-92279-100MG
€ 212,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 212,70
250 MG
€ 285,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-92279-100MG
€ 212,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2S/c1-16-13-3-2-11(10-15)8-12(13)9-14-4-6-17-7-5-14/h2-3,8,10H,4-7,9H2,1H3
InChIKey
JYURGPQYEDOSEU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92279
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)