Merck
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
Lieferanten-SKU: EN300-91492-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
1 G
€ 627,40
2.5 G
€ 1.187,70
5 G
€ 1.733,70
10 G
€ 2.550,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-91492-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
InChIKey
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)