Merck
ENA341294794
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 303,70
500 MG
€ 453,20
1 G
€ 567,60
2.5 G
€ 939,40
5 G
€ 1.558,20
10 G
€ 2.797,10
Lieferanten-SKU: EN300-90399-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 225,70
250 MG
€ 303,70
500 MG
€ 453,20
1 G
€ 567,60
2.5 G
€ 939,40
5 G
€ 1.558,20
10 G
€ 2.797,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-90399-100MG
€ 225,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MUQVSIADQYTHLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)