Wichtige Dokumente
ENA341294663
Enamine
4-[(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)methyl]morpholine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-92141-50MG
€ 362,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-92141-50MG
€ 362,20
Iupac Name
4-[(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)methyl]-2-morpholinecarboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N3O4.2ClH/c18-13-9-3-1-2-4-10(9)15-12(16-13)8-17-5-6-21-11(7-17)14(19)20;;/h1-4,8,11,15H,5-7H2,(H,16,18)(H,19,20);2*1H
InChIKey
SPJGOXQAOMFWEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)