Merck
ENA341293741
Enamine
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Größe auswählen
50 MG
€ 576,40
100 MG
€ 720,70
250 MG
€ 910,50
500 MG
€ 1.273,20
1 G
€ 1.552,70
2.5 G
€ 2.773,40
5 G
€ 3.970,70
10 G
€ 5.754,30
Lieferanten-SKU: EN300-89290-50MG
€ 576,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 576,40
100 MG
€ 720,70
250 MG
€ 910,50
500 MG
€ 1.273,20
1 G
€ 1.552,70
2.5 G
€ 2.773,40
5 G
€ 3.970,70
10 G
€ 5.754,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-89290-50MG
€ 576,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3/t11-/m1/s1
InChIKey
NKFNEIYWSQIOLY-LLVKDONJSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89290
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)