Merck
ENA341291371
Enamine
1-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
Lieferanten-SKU: EN300-86600-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 414,20
250 MG
€ 571,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-86600-100MG
€ 414,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h5-6H,2-4,7H2,1H3
InChIKey
JCIAQQOICXUMNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86600
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)