Merck
ENA341290893
Enamine
2-chloro-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-one
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 276,40
500 MG
€ 410,30
1 G
€ 513,00
2.5 G
€ 1.027,80
5 G
€ 1.987,20
10 G
€ 3.835,80
Lieferanten-SKU: EN300-18378-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 276,40
500 MG
€ 410,30
1 G
€ 513,00
2.5 G
€ 1.027,80
5 G
€ 1.987,20
10 G
€ 3.835,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.79
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-18378-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
10-(2-chloropropanoyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C15H12ClNOS/c1-10(16)15(18)17-11-6-2-4-8-13(11)19-14-9-5-3-7-12(14)17/h2-10H,1H3
InChIKey
NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)