Wichtige Dokumente
ENA336956497
Enamine
N,6-dimethylpyrimidin-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-84192-100MG
€ 318,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-84192-100MG
€ 318,00
mp (Schmelzpunkt)
110-115
Iupac Name
N,6-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-6(7-2)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChIKey
SMVSFAWGBMGRFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)