Merck
ENA333558984
Enamine
3-[(3-bromophenoxy)methyl]benzoic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 253,00
250 MG
€ 341,40
Lieferanten-SKU: EN300-83532-100MG
€ 253,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 253,00
250 MG
€ 341,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-83532-100MG
€ 253,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(3-bromophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-5-2-6-13(8-12)18-9-10-3-1-4-11(7-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
AAHNOGQOOXVFDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83532
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83532
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)